重要文件
405337
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸镧(III) 水合物
同義詞:
三氟甲基磺酸镧(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3SO3)3La · xH2O
CAS號碼:
分子量::
586.11 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
成份
Degree of hydration, 8-9
反應適用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
應用
Catalyst for synthesis of aziridine
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)