文件
404950
Sigma-Aldrich
四甲醇钛(IV)
95%
同義詞:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ti(OCH3)4
CAS號碼:
分子量::
172.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
solid
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
雜質
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
用于制备聚氧钛酸酯。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
二氧化鈦的應用:半導體材料特性與多樣化功能。