重要文件
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-氨基)环丙基甲酸
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15NO4
CAS號碼:
分子量::
201.22
Beilstein:
4430628
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI 密鑰
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
合成导致基底共价改性的四肽羧肽酶不可逆抑制剂;制备组合文库
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)