重要文件
A4802
Sigma-Aldrich
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
同義詞:
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
151.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)