重要文件
392200
Sigma-Aldrich
1,1'-二乙基-4,4'-二碳花青碘
Dye content 90 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H27IN2
CAS號碼:
分子量::
506.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
成份
Dye content, 90%
mp
158 °C (dec.) (lit.)
λmax
814 nm
SMILES 字串
[I-].CCN1C=C\C(=C/C=C/C=C/c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-20-18-22(24-14-8-10-16-26(24)28)12-6-5-7-13-23-19-21-29(4-2)27-17-11-9-15-25(23)27;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XDGZLJIBGBJNTI-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.