重要文件
388130
Sigma-Aldrich
二丙二醇丁基醚,异构体混合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS號碼:
分子量::
190.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 answer
    1. This product does not contain BHT.