重要文件
438871
Sigma-Aldrich
三(丙二醇)丁基醚,异构体混合物
90%
同義詞:
Tripropylene glycol n -butyl ether, Tripropylene glycol monobutyl ether, [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
CAS號碼:
分子量::
248.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)