化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +43°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 94% (GLC)
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(S)-3-羟基丁酸乙酯是用于制备生物活性化合物(如信息素和碳青霉烯抗生素)的手性结构单元。
應用
(S)-3-羟基丁酸乙酯可用于制备3-(1′-羟乙基)-2-氮杂环丁酮。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Asymmetric synthesis of (1'R, 3R, 4R)-4-acetoxy-3-[1'-((tert-butyldimethylsilyl) oxy) ethyl]-2-azetidinone and other 3-(1'-hydroxyethyl)-2-azetidinones from (S)-(+)-ethyl 3-hydroxybutanoate: formal total synthesis of (+)-thienamycin.
Journal of the American Chemical Society, 109(4), 1129-1135 (1987)
A two-step enzymatic resolution process for large-scale production of (S)-and (R)-ethyl-3-hydroxybutyrate.
Biotechnology and Bioengineering, 74(3), 256-263 (2001)