重要文件
374407
Sigma-Aldrich
2,6-二氟苯乙烯
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
同義詞:
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
140.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
包含
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
59 °C/51 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
InChI 密鑰
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)