文件
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-四氟丙基甲基丙烯酸酯
99%
同義詞:
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
CAS號碼:
分子量::
200.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
liquid
包含
BHT as stabilizer
折射率
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
InChI 密鑰
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
高分子材料具有獨特的折射率特性,可應用於各種裝置的光電學與光學塗層。