重要文件
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-二茂铁二甲醇
97%
同義詞:
1,1′-二茂铁基双, 环戊二烯乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14FeO2
CAS號碼:
分子量::
246.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
InChI 密鑰
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization