重要文件
365297
Sigma-Aldrich
偏硼酸锂 二水合物
同義詞:
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiBO2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
85.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
品質等級
濃度
11.7-13% B (by NaOH, titration)
SMILES 字串
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI 密鑰
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)