重要文件
363278
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14IN
CAS號碼:
分子量::
299.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
應用
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)