重要文件
362948
Sigma-Aldrich
双(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钡 水合物
同義詞:
Ba(TMHD)2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
503.86 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
成份
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
反應適用性
core: barium
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
InChI 密鑰
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
應用
用于制备超导薄膜。[1][2]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)