文件
339059
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮钡 水合物
同義詞:
Ba(acac)2, 钡2,4-戊烷丙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
分子量::
335.54 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
crystalline powder
powder or crystals
成份
Ba, ≥30.0% gravimetric
反應適用性
core: barium
SMILES 字串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI 密鑰
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1