文件
362832
Sigma-Aldrich
三甲基硅烷化重氮甲烷 溶液
2.0 M in hexanes
同義詞:
(三甲硅烷)重氮甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiCHN2
CAS號碼:
分子量::
114.22
Beilstein:
1902903
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
2.0 M in hexanes
密度
0.718 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H10N2Si/c1-7(2,3)4-6-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(三甲基硅)重氮甲烷是一种甲基化试剂,一般用于羧酸的甲基化。还可作为衍生化剂,用于通过气相色谱-质谱联法分析羧酸和多酚。
應用
反应物用于制备:
  • 改善代谢稳定性和抗菌活性的天然产物大环内酯 (-)-A26771B 的大内酰胺类似物
  • 白霉素 D 类似物作为蛋白激酶抑制剂用于肿瘤治疗
  • 非天然 α-含 gem-二膦酸盐的氨基酸衍生物通过 Michael 加成反应
  • 作为潜在透明质酸酶底物的封端 4-甲基伞形酮基透明质酸二糖和四糖
  • Stictamides A-C 作为具有抗肿瘤侵袭活性的基质金属肽酶 12 (MMP12) 抑制剂
  • 内皮素转换酶 (ECE) 抑制剂 WS 75624A 和 WS 75624B(通过交叉转移方法)
  • 贝壳杉烯衍生物作为抗炎剂
  • 毛叶假鹰爪素 C 类似物作为强效抗肿瘤药物通过激活纺锤体组装检查点发挥作用
  • 咪唑并 [2,1-b] 苯并噻唑衍生物作为潜在的 p53 抑制剂
合成用途,包括复分解和环加成反应。
区域选择性偶极环加成反应生成氨基酸和 azakainoid。
準備報告
通过与乙烯基乙烯酮类化合物发生 [4+1] 成环反应制备取代环戊烯酮。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Lungs, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of Organometallic Chemistry, 476, C27-C27 (1994)
Boon-Hooi Tan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 45(45), 4703-4705 (2006-11-17)
Hexagonal columnar liquid-crystalline phases are induced for a new fan-shaped spiropyran compound as the result of an acidichromism effect of spiro-merocyanine isomerisation through protonation upon incorporation of 4-methylbenzenesulfonic acid.
Trapping of carbamic acid species with (trimethylsilyl) diazomethane
Ito Y and Ushitora H
Tetrahedron, 62(1), 226-235 (2006)
Analysis of catechins and condensed tannins by thermally assisted hydrolysis/methylation-GC/MS and by a novel two step methylation
Shadkami F, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 85(1-2), 54-65 (2009)
Sussan Ghassabian et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 881-882, 34-41 (2011-12-27)
Risedronate is a commonly prescribed bisphosphonate for the treatment of bone disorders. Due to its high polarity and low oral bioavailability, low concentrations of risedronate are expected in human plasma and therefore a sensitive assay is required to serve in