Merck
全部照片(4)
文件
L2904
Sigma-Aldrich
三叔丁氧基氢化铝锂
97%
同義詞:
LTBA, 氢化三叔丁醇铝酸锂
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiAlH[OC(CH3)3]3
CAS號碼:
分子量::
254.27
Beilstein:
5796791
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
mp
300-319 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H][Al]([Li])(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
InChI 密鑰
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 还原剂
三--丁氧基氢化铝 (LTBA) 锂是一种稳定 的温和还原剂,用于在酯存在下选择性还原醛和酮。它也可用于将亚氨酰氯还原为醛亚胺 以及将芳香族二硫化物还原为相应的的硫醇。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rapid and selective reduction of functionalized aromatic disulfides with lithium tri-tert-butoxyaluminohydride. A remarkable steric and electronic control. Comparison of various hydride reagents.
Krishnamurthy S and Aimino D
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4458-4462 (1989)
Remarkably facile reductive opening of tetrahydrofuran and related ethers by lithium tri-tert-butoxyaluminohydride in the presence of triethylborane.
Brown H C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(5), 1750-1751 (1972)
Facile preparation of polyfluoroalkylated aldimines from polyfluoroalkanoic acids.
Takagi J, et al.
Synthesis, 2007(11), 1624-1628 (2007)
Electrolytic Decarboxylation. 6. A Convenient Synthesis of 3-(cis-3-Hexenyl)-2-cyclopentenone, a Precursor of cis-Jasmone Synthesis.
Torii S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(12), 3947-3948 (1982)