重要文件
192805
Sigma-Aldrich
1,3-环戊二醇,顺反异构体混合物
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H8(OH)2
CAS號碼:
分子量::
102.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
InChI 密鑰
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
應用
1,3-环戊二醇可用于合成1,3-环戊二醇--(4-甲基苯磺酸酯)[1] 和β-羟基取代的环状羰基化合物[2]。它还被用于通过毛细管气相色谱进行手性聚硅氧烷上二元醇的直接拆分,而不无需进行衍生化。[3]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Direct resolution of enantiomeric diols by capillary gas chromatography on a chiral polysiloxane derived from (R, R)-tartramide.
Nakamura K, et al.
Analytical Chemistry, 62(5), 539-541 (1990)
Direct asymmetric a-hydroxylation of 2-hydroxymethyl ketones.
Paju A, et al.
Tetrahedron, 58(36), 7321-7326 (2002)
Stepwise Introduction of p-Electron Cross-Conjugation: A Possible Access to [5] Radialenes?
Geneste F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5339-5343 (1997)