Key Documents
359289
Sigma-Aldrich
二苄基二硫代氨基甲酸钠
97%
同義詞:
Dibenzyldithiocarbamic acid 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5CH2)2NCSSNa
CAS號碼:
分子量::
295.40
Beilstein:
4620553
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na]SC(=S)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NS2.Na/c17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MYCPTMLDBVIIES-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J H Shofstahl et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 225-229 (1990-05-01)
The United States Environmental Protection Agency (EPA) currently specifies atomic absorption spectrophotometry as the method of analysis for the priority pollutant metals. While the method is very sensitive, it does suffer from limitations. As an alternative, the use of dibenzyldithiocarbamate