重要文件
345040
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟甲苯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(Br)F
CAS號碼:
分子量::
189.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
溶解度
water: insoluble
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-Bromo-2-fluorotoluene may be used as starting reagent in the synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine, useful reagent for positron emission tomographic (PET) studies.[1] It may be used in the synthesis of methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate.[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of Methyl 4-Bromo-2-methoxybenzoate.
Zhao HY and Chen BH.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 39(2), 92-92 (2008)
Synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine.
Kabalka GW, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 32(3), 290-293 (2000)