重要文件
307726
Sigma-Aldrich
草酸铁(II) 二水合物
99%
同義詞:
草酸亚铁 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FeC2O4 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
179.89
Beilstein:
3757620
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.