重要文件
338354
Sigma-Aldrich
3-苯氧基苯胺
98%
同義詞:
3-氨基二苯醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OC6H4NH2
CAS號碼:
分子量::
185.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
bp
329-330 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES 字串
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
InChI 密鑰
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3′-bromopropionamide.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dona Chianelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5059-5068 (2003-11-08)
Nonpeptide compounds that mimic bioactive peptides are desirable for a number of clinical indications. We report a new practical method for the design of scaffolds exhibiting drug-like properties that are suitable for the display of peptide pharmacophores. The synthesis of