等級
technical grade
化驗
90%
反應適用性
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
InChI 密鑰
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 32, 4981-4981 (1991)
Heteroatom Chem., 2, 277-277 (1991)