重要文件
333549
Sigma-Aldrich
3-溴环己烯
technical grade, 90%
同義詞:
2-环己烯-1-基溴
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9Br
CAS號碼:
分子量::
161.04
Beilstein:
635953
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
57-58 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H9Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI 密鑰
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-溴环己烯可用于合成 N--丁氧羰基-O-环己基-L-酪氨酸。[1] 它也可用于合成对映纯的环己糖醇,例如 muco-槲皮醇,D-手性-肌醇和 allo-肌醇。[2]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Y Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(2), 233-235 (2001-02-24)
A facile and efficient synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine [Boc-Tyr(Chx)-OH] is described. Boc-Tyr-OH was treated with NaH in dimethylformamide and then with 3-bromocyclohexene to give N-Boc-O-(cyclohex-2-enyl)-L-tyrosine [Boc-Tyr(Che)-OH] in 70% yield. Hydrogenation of Boc-Tyr(Che)-OH over PtO2 afforded Boc-Tyr(Chx)-OH in almost quantitative yield. The
Synthesis of enantiopure cyclitols from (?)-3-bromocyclohexene mediated by intramolecular oxyselenenylation employing (S, S)-hydrobenzoin and (S)-mandelic acid as chiral sources.
Lee YJ, et al.
Tetrahedron, 61(8), 1987-2001 (2005)