重要文件
332062
Sigma-Aldrich
二氯二(三丁基膦)镍(II)
同義詞:
NSC 54233
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
CAS號碼:
分子量::
534.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
43-45 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Wenkert arylations
  • Regioselective [2+2+2] cycloadditions
  • Polymerization reactions
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
鎳複合物可催化各種合成反應,如氧化加成、C-H 活化和交叉耦合。
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.