重要文件
907995
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1109 5% Pd
同義詞:
Pd/C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
solid
包含
~50% water
標籤範圍
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
基質
activated carbon support
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Evonik Noblyst® P1109 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
其他說明
Unit weight is of net dry catalyst.
法律資訊
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.