重要文件
329347
Sigma-Aldrich
乙醇-2,2,2-d3
99 atom % D
同義詞:
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CH2OH
CAS號碼:
分子量::
49.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3611 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
一般說明
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
應用
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.[1]
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)