重要文件
325902
Sigma-Aldrich
硝酸钪(III) 水合物
99.9% trace metals basis
同義詞:
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sc(NO3)3·xH2O
CAS號碼:
分子量::
230.97 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder and chunks
成份
Degree of hydration, ~4
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI 密鑰
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Scandium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor:
  • For the fabrication of dense and crack-free scandium-stabilized zirconia (ScSZ) thin films by electrostatic spray deposition technique.
  • To prepare scandium-incorporated indium oxide semiconductor which acts as an electron transport layer in a light-emitting field-effect transistor (LEFET).
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)