重要文件
325880
Sigma-Aldrich
硫酸钐(III) 八水合物
99.9% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm2(SO4)3 · 8H2O
CAS號碼:
分子量::
733.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
雜質
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)