重要文件
322997
Sigma-Aldrich
4-羟基-5-甲基-4-环戊烯-1,3-二酮 一水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6O3 · H2O
CAS號碼:
分子量::
144.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
76-78 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
InChI 密鑰
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)