Merck
全部照片(3)
文件
322431
Sigma-Aldrich
焦磷酸钾
97%
同義詞:
焦磷酸四钾, 焦磷酸钾(无水)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K4P2O7
CAS號碼:
分子量::
330.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
1300 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
InChI 密鑰
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
焦磷酸钾(K4P2O7) 是一种水溶性缓冲剂和螯合剂。还可用作制备低粘度溶液的离子分散剂。作为生物相容的无毒性化合物,它常用作食品添加剂。
應用
K4P2O7可用于制备电解液,其可进一步用于制备锂离子电池和铜纳米线阵列。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional Ni-Sn nanowire networks
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211(32), 46-51 (2012)
Pyrophosphate coupling with chelant-enhanced soil flushing of field contaminated soils for heavy metal extraction
Yan DYS and Lo IMC
Journal of Hazardous Materials, 199(3), 51-57 (2012)
Enhancing Ni-Sn nanowire lithium-ion anode performance by tailoring active/inactive material interfaces
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 196(23), 10207-10212 (2011)
Development of a base set of toxicity tests using ultrafine TiO2 particles as a component of nanoparticle risk management
Warheit DB, et al.
Toxicology Letters, 171(3), 99-110 (2007)
Electrochemical exfoliation of graphite to produce graphene using tetrasodium pyrophosphate
Kumar MKP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(32), 24846-24852 (2015)