Merck
全部照片(3)
重要文件
S6422
Sigma-Aldrich
焦磷酸钠 四元 十水合物
BioXtra, 99.0-103.0%
同義詞:
二磷酸钠 四元, 无机焦磷酸盐, 焦磷酸四钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na4P2O7 · 10H2O
CAS號碼:
分子量::
446.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
99.0-103.0%
形狀
powder
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
溶解度
H2O: 0.5 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
焦磷酸四钠十水合物可充当掩蔽、澄清、缓冲剂和水软化剂。[1]它用作乳化剂、pH缓冲剂和面团性质改进剂。焦磷酸四钠在布丁中起增稠剂的作用,在牙膏中充当牙垢控制剂。[2]
應用
焦磷酸四钠已用于:
  • 焦磷酸盐的水解和定量[3]
  • 肝脏均质用提取缓冲液的成分[4]
  • 蛋白质印迹用细胞裂解缓冲液的成分[5]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hydrolysis of Extracellular Pyrophosphate increases in post-hemodialysis plasma
Azpiazu D, et al.
Scientific reports, 8 (2018)
Defective lysosomal clearance of autophagosomes and its clinical implications in nonalcoholic steatohepatitis
Wang X, et al.
Faseb Journal, 32(1), 37-51 (2017)
Why There's Antifreeze in Your Toothpaste: The Chemistry of Household Ingredients (2007)
Leptin, BMI, and a metabolic gene expression signature associated with clinical outcome to VEGF inhibition in colorectal cancer
Pommier AJC, et al.
Cell Metabolism, 23(1), 77-93 (2016)
A Consumerys Dictionary of Household, Yard and Office Chemicals: Complete Information About Harmful and Desirable Chemicals Found in Everyday Home Products, Yard Poisons, and Office Polluters (2007)