重要文件
317160
Sigma-Aldrich
4-氯-2-氟苯胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)NH2
CAS號碼:
分子量::
145.56
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.56 (lit.)
密度
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Nc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)