重要文件
308218
Sigma-Aldrich
2,6-二异丙基苯异氰酸酯
technical grade, 90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CH]2C6H3NCO
CAS號碼:
分子量::
203.28
Beilstein:
2645721
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
InChI 密鑰
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate was used in the synthesis of PhsSiORe(NAr)3 by reacting with silylperrhenate in toluene[1].
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Syntheses and reactivity of Ph3SiOReO3, Mes3GeOReO3, and (O3ReOSnPh2OSnPh2OH) 2.
Organometallics, 12(2), 571-574 (1993)