重要文件
306290
Sigma-Aldrich
聚(四氟乙烯-co-全氟(丙基乙烯基醚))
pellets
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF2CF2)x[CF2CF(OCF2CF2CF3)]y
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
pellets
轉變溫度
Tm 305 °C
密度
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F\C(F)=C(/F)F.F\C(F)=C(/F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5F10O.C2F4/c6-1(7)2(8)16-5(14,15)3(9,10)4(11,12)13;3-1(4)2(5)6
InChI 密鑰
XQWJXSCYGRKTKW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1