重要文件
305537
Sigma-Aldrich
苄基丙二酸二甲酯
90%
同義詞:
甲基苄基丙二酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCOCH2COOCH3
CAS號碼:
分子量::
208.21
Beilstein:
2529986
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
形狀
liquid
雜質
<10% dimethyl malonate
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
125 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Benzyl methyl malonate is an ester.
應用
Benzyl methyl malonate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)