重要文件
303062
Sigma-Aldrich
3-甲基-3-吡唑啉-5-酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6N2O
CAS號碼:
分子量::
98.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
223-225 °C (lit.)
溶解度
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
SMILES 字串
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
InChI 密鑰
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one is an intermediate in the synthesis of heterocyclic compounds.[1] Crystal structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one was studied.[2]
應用
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one was used in the preparation of substituted 4-alkyl(cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.[3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)