重要文件
301620
Sigma-Aldrich
3-溴-2-(溴甲基)丙酸
97%
同義詞:
β,β′-二溴异丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(BrCH2)2CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
245.90
Beilstein:
1752505
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
98-101 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid reacts with alkaline arsenite to yield (RS)-3-arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid.[1]
應用
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid was used in the synthesis of t-butyl 2-(phenylthiomethyl)propenoate, t-butyl and methyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl- sulfinylmethyl)propenoate.[2]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preparation of t-Butyl 2-(Phenylthiomethyl) propenoate, t-Butyl 3-(Phenylthio)-2-(phenylthiomethyl) propenoate and related compounds.
Haynes RK, et al.
Australian Journal of Chemistry, 37(7), 1571-1578 (1984)
S Chawla et al.
Journal of enzyme inhibition, 8(4), 255-259 (1995-01-01)
(RS)-3-Arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid was synthesized by the action of alkaline arsenite on 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid. It is a substrate for yeast enolase (EC 4.2.1.11) with a Km of 6.5 mM (for 2-phospho-D-glycerate Km = 0.08 mM). The catalytic constant of the enzyme