重要文件
299170
Sigma-Aldrich
2-邻苯二甲酰亚胺基丙二酸二乙酯-2-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C15H15NO6
CAS號碼:
分子量::
320.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
74-76 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOC(=O)[13CH](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1
InChI 密鑰
SZNGBHWKVWEBKW-KHWBWMQUSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)