文件
606286
Sigma-Aldrich
2-苯基-13C6-苯酚
99 atom % 13C
同義詞:
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6C6H10O
CAS號碼:
分子量::
176.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
282 °C
mp
57-59 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
InChI 密鑰
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
255.2 °F - closed cup
閃點(°C)
124 °C - closed cup