重要文件
296732
Sigma-Aldrich
苯乙酮-d8
98 atom % D
同義詞:
1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D5COCD3
CAS號碼:
分子量::
128.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
KWOLFJPFCHCOCG-JGUCLWPXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)