重要文件
296457
Sigma-Aldrich
辛酸-1-13C
99 atom % 13C
同義詞:
羊脂酸-1-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)613CO2H
CAS號碼:
分子量::
145.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
0.910 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI 密鑰
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
辛酸-1-13C是辛酸的同位素类似物。
應用
辛酸-1-13C可用于通过共振拉曼(RR)技术研究中链乙酰CoA的脱氢酶。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Y Nishina et al.
Journal of biochemistry, 111(6), 699-706 (1992-06-01)
Resonance Raman (RR) spectra of the complex of pig kidney medium-chain acyl-CoA dehydrogenase with acetoacetyl-CoA and of the purple complex formed upon the addition of octanoyl-CoA to the dehydrogenase were obtained. RR spectra were also measured for the complexes prepared