重要文件
29518
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-二甲氧联苯-2,2′-二基)双(二异丙基膦)
≥97%
同義詞:
(R)-2,2′-双(二异丙基膦)-6,6′-二甲氧-1,1′-联苯, (R)-iPr-MeOBIPHEP, SL-A116-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H40O2P2
CAS號碼:
分子量::
446.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
COc1cccc(P(C(C)C)C(C)C)c1-c2c(OC)cccc2P(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40O2P2/c1-17(2)29(18(3)4)23-15-11-13-21(27-9)25(23)26-22(28-10)14-12-16-24(26)30(19(5)6)20(7)8/h11-20H,1-10H3
InChI 密鑰
HLLUWVKDDQIKNF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)