重要文件
29512
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-二甲氧基联苯-2,2′-二基)二[双(3,5-二-叔丁基-4-甲氧苯基)膦]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
同義詞:
(R)-3,5-t-Bu-4-MeO-MeOBIPHEP, (R)-[6,6′-二甲氧基(1,1′-联苯基)-2,2′-二基]二{双[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-甲氧苯基]膦}, SL-A109-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C74H104O6P2
CAS號碼:
分子量::
1151.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
InChI
1S/C74H104O6P2/c1-67(2,3)49-37-45(38-50(63(49)77-27)68(4,5)6)81(46-39-51(69(7,8)9)64(78-28)52(40-46)70(10,11)12)59-35-31-33-57(75-25)61(59)62-58(76-26)34-32-36-60(62)82(47-41-53(71(13,14)15)65(79-29)54(42-47)72(16,17)18)48-43-55(73(19,20)21)66(80-30)56(44-48)74(22,23)24/h31-44H,1-30H3
InChI 密鑰
JSSIQFXOSWLAGA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
應用
阻转异构MeOBIPHEP配体
  • 铑配合物催化芳基硼酸与马来酰亚胺和烯酮的不对称共轭加成反应
  • 分子内酮加氢酰化
  • 通过对映选择性C-C键活化和丙二烯环丁醇的扩环的去对称化反应
  • 双环烯烃和二烯烃与苯胺的氢胺化反应
  • 氨基丙烯酸酯的1,4-加成/不对称质子化
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.