文件
K5107-U
带1个可调节端和1个固定端头的Omnifit® EZ Benchmark色谱柱
I.D. × L 10 mm × 150 mm
同義詞:
Omnifit column, 10 mm x 100 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
SB.52
製造商/商標名
Omnifit 006EZ-10-15-AF
品質等級
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
10 mm × 150 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Omnifit® Labware完整色谱柱是在组装好之后发货的,通过管路和配件将色谱柱连接到现有系统后便可直接使用。可提供两种配置:
  • 带有两个固定端头(-FF)的不可调节型,这在高度调节不重要时是一种高性价比的选择。
  • 一个固定的端头作为床支持以及一个可调节的端头(柱塞)用于调节床高(-AF)。可调节端头的设计旨在让用户可以更好地控制端头的运动,从而将对填充床产生干扰的风险降至最低,并可进行80mm的高度调节。
法律資訊
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援