Merck
全部照片(3)
重要文件
291242
Sigma-Aldrich
油酸钾
40 wt. % paste in H2O
同義詞:
十八烯酸 钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
CAS號碼:
分子量::
320.55
Beilstein:
4167152
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
濃度
40 wt. % paste in H2O
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI 密鑰
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Small-angle neutron-scattering study of microimulsions of potassium oleate, n-hexadecane, water and cosurfactant has been reported[1].
應用
Potassium oleate has been used in the preparation of:
  • nickel nanorods with a diameter of 8-10nm and a length of 100-200nm[2]
  • aqueous sols of calcium olcate[3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Small-angle neutron-scattering study of W/O n-hexadecane, potassium oleate, water and alcohol CnH2n+ 1OH (n= 5-8) microemulsions: effect of water concentration.
Caponetti E, et al.
Langmuir, 6(11), 1628-1634 (1990)
Precipitation phenomena of heavy metal soaps in aqueous solutions: I. Calcium oleate.
Matijevic E, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 22(5), 419-429 (1966)
The preparation of nickel nanorods in water-in-oil microemulsion.
Ni X-M, et al.
Journal of Crystal Growth, 252(4), 612-617 (2003)