重要文件
284769
Sigma-Aldrich
6-甲基吡啶-3-甲酰胺
98%
同義詞:
2-甲基吡啶-5-甲酰胺, 6-甲基烟酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N2O
CAS號碼:
分子量::
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
mp
197-199 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
官能基
amide
SMILES 字串
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI 密鑰
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
應用
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)