重要文件
274496
Sigma-Aldrich
1-氯-2,2-二甲基丙烷
new
98%
同義詞:
氯化新戊烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CCH2Cl
CAS號碼:
分子量::
106.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4039 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES 字串
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
以1-氯2,2-二甲基丙烷曾被用作底物,对LinB(来自少动鞘氨醇单胞菌 UT26的33 kDa卤代烷脱卤酶)进行量子力学计算,以研究哪些活性位点构象和质子化态适合进行催化[1]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aaron J Oakley et al.
Biochemistry, 43(4), 870-878 (2004-01-28)
We present the structure of LinB, a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26, at 0.95 A resolution. The data have allowed us to directly observe the anisotropic motions of the catalytic residues. In particular, the side-chain of the catalytic