化驗
95%
形狀
solid
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
InChI 密鑰
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
應用
2-硝基苯基异氰酸酯用于通过二聚反应合成对称的双-2-硝基苯基碳二亚胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)