重要文件
264407
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苄胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
143.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
NCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI 密鑰
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,4-Difluorobenzylamine on condensation with glyoxal yields corresponding hexabenzyl substituted hexaazaisowurtzitanes[1].
應用
3,4-Difluorobenzylamine has been used in the preparation of 2-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl(2-fluoroallyl)amino]-N-(3,4-difluorobenzyl)-4-pentenamide[2].
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyfluorinated hexabenzyl hexaazaisowurtzitanes.
Kerscher T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(8), 1030-1035 (2006)
A Ring-Closing Metathesis Pathway to Fluorovinyl-Containing Nitrogen Heterocyles.
De Matteis V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1166-1176 (2006)